Learn More
3M™ Gehörschutzstöpsel aus Schaumgummi
Click to view available options
Modell:
1100
1100B
1110
K1110
Corded:
Mit Trageband
Uncorded
Packungsgröße:
100 Paare
200 Paare
500 Paare
500 Stück
Beschreibung
Orangefarbene Gehörschutzstöpsel für den Einmalgebrauch. Hergestellt aus hypoallergenem Material für ein Höchstmaß an Schutz und Tragekomfort.
- Glatte, schmutzabweisende Oberfläche hygienisch unbedenklich
- Weicher Schaum passt sich dem Ohr an
- Für Situationen mit hohen Schallpegeln (bis zu 100 dB(A) zeitgewichteter Durchschnitt)
Bei der Anwendung dieses Arbeitsschutzprodukts sind die jedem Produkt beiliegenden Gebrauchsanweisungen, Warnungen und Grenzwertangaben zu beachten.
Bestellinformation
Kabellose Ohrstöpsel werden in einer Spenderpackung mit 200 Paar geliefert; Ohrstöpsel mit Kabel werden in einer Spenderpackung mit 100 Paar geliefert.
Compliance
Dämpfung gemäß ANSI S3.19-1974 getestet.
Spezifikation
Spezifikation
| ANSI S3.1974 | Ja |
| Kabelfarbe | Orange |
| Kabelmaterial | Tuch |
| CSA Z94.2 | Klasse AL |
| Größe | Universal |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Assemblierung, Blasting, Reinigung, Abriss, elektrisch, Gebäudeinstandhaltung, Mahlen, Geräteeinsatz, Lackierung, Schleifen, Schweißen |
| Hohe Sichtbarkeit | Ja |
| Modell | 1110 |
| Verpackungsart | Polybeutel |
| Paare pro Packung | 500 Pairs/Cs |
| Mehr anzeigen |