Learn More
3M™ Fit-Testlösung
Artikelnummer. 31605231 Alle ansehen 3M Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Produkttyp:
Prüfkit für Passform
Packungsgröße:
6 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttyp Packungsgröße
31605231 Prüfkit für Passform 6 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31605231 Lieferant 3M™ Lieferanten-Nr. 7100350838
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    239.00 CHF
    156.24 CHF / 6 Stück
    Sparen 82.76 CHF
    34% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ersatz-Passformprüflösungen zur Verwendung mit den qualitativen Passformprüfgeräten FT-10 (Süß) und FT-30 (Bitter).
  • Testkits und Zubehör helfen Organisationen dabei, die gesetzlichen Anforderungen an die Dichtsitzprüfung von eng anliegenden Atemschutzmasken zu erfüllen.
  • Wird verwendet, um die Dichtigkeit zwischen Gesicht und Atemschutzmaske bei Einweg- oder Halbmasken-Atemschutzgeräten zu überprüfen.
  • Die Einhaltung der Vorschriften unterstützen und einen wirksamen Atemschutz gewährleisten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Prüfkit für Passform
Mit Ausatemventil Nein