Learn More
3M™ Einweg-Laborkittel, Serie 4440
Click to view available options
Größe:
Klein
Mittel
Groß
Extragroß
2XL
3XL
4X bis L
Packungsgröße:
50 Stück
Beschreibung
- Atmungsaktives, leichtes Material
- Für den Umgang mit gefahrlosen Stoffen
- Bietet Schutz gegen nicht gesundheitsschädliche Partikel und Flüssigkeitsspritzer
- Reißverschluss
- Anti-Statik-behandelt
- Strickbündchen
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Allzweck-Labormantel |
| Größe | Klein |
| Geschlecht | Unisex |
| Material | Polypropylen |
| Farbe | Weiß |
| Verschlusstyp | Zippverschluss |
| Stulpenform | Gestrickt |
| Einwegprodukt | Ja |
| Saumtyp | Umgestochen |
| Größe (angloamerikanisch) Brustkorb | 28 bis 32 Zoll |
| Mehr anzeigen |