Learn More
3M™ 7500 Serie wiederverwendbares Halb-Gesichtsstück
Modernste Technik in Verbindung mit unübertroffenem Komfort. 3M Wiederverwendbare Atemschutzhalbmasken sind mit einem Bajonettverschluss für zwei leichte Filter zum Schutz vor Gasen, Dämpfen und Partikeln versehen.
Marke: 3M™ 7000104176
29.90 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "22912" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.21600kg
Benachrichtigungen:
These safety products must be used in accordance with OSHA regulations and the user instructions, warnings and limitations accompanying each product. Misuse may result in sickness or death.
Requires : Kompatible Kassetten und/oder Filter. Für Filter 3M 7093 und Filter der Serie 2000 sowie Kassetten der Serie 6000.
Beschreibung
- Die langlebige, wiederverwendbare und hitzebeständige Maske besteht aus fortschrittlichem Silikon.
- Die einzigartige einstellbare Ausführung trägt zur Verringerung von Zug- und Druckpunkten am Gesicht bei.
- Das Cool Flow™ Ausatemventil öffnet sich mit nur geringem Widerstand, wodurch sich Ausatemwiderstand, Wärmestau und Feuchtigkeitsansammlung verringern.
- Das problemlos einstellbare Kopfgurtsystem bietet zwei Möglichkeiten für das Anlegen: in herkömmlicher Tragweise oder das Tragen der Maske um den Hals hängend.
- Ideale Wahl für Schweißanwendungen
- Verschiedene Größen anhand einer Farbcodierung problemlos unterscheidbar
- 3M Katalognummer 7501, 3M Katalognummer 7502, 3M Katalognummer 7503
Certifications
NIOSH-zugelassen, gemäß 42CFR84 bei bestimmungsgemäßer Verwendung mit geeigneten Kassetten und Filtern ist das Produkt zum Schutz vor einer Vielzahl von Gefahren für die Atemwege geeignet.
Spezifikation
NIOSH 42 CFR Teil 84 | |
Blau | |
Atemschutz-Halbmaske | |
Silikon | |
Patrone Serie 6000, Filter 2000, 2200, 7000 oder 5000, oder Dual-Airline-System | |
4-Punkt |
Bajonett | |
Silikon | |
S | |
Montage, Reinigung, Mahlen, Geräteeinsatz, Lackierung, Sanierung, Schweißen | |
7501 |