Learn More
3M™ 7500 Serie wiederverwendbares Halb-Gesichtsstück
Modernste Technik in Verbindung mit unübertroffenem Komfort. 3M Wiederverwendbare Atemschutzhalbmasken sind mit einem Bajonettverschluss für zwei leichte Filter zum Schutz vor Gasen, Dämpfen und Partikeln versehen.
57.15 CHF - 57.30 CHF
Spezifikation
Zertifizierungen (NIOSH) | NIOSH 42 CFR Teil 84 |
---|---|
Anschlusstyp | Bajonett |
Farbe | Blau |
Material | Silikon |
Produkttyp | Atemschutz-Halbmaske |
Benachrichtigungen:
These safety products must be used in accordance with OSHA regulations and the user instructions, warnings and limitations accompanying each product. Misuse may result in sickness or death.
Produktcode | Marke | Modell | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Modell | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11793373
|
3M™
7000104176 |
7501 | S |
57.30 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10769155
|
3M™
7000104178 |
7503 | L |
57.15 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
Beschreibung
Langlebige, wiederverwendbare und wärmebeständige Maske aus hochentwickeltem Silikonmaterial. Dieses Material fühlt sich weicher auf der Gesichtshaut an. Durch die vielfältigen Verstellmöglichkeiten verringern sich Verspannungen und Druckpunkte auf der Gesichtshaut.
- Das Cool Flow™ Ausatemventil öffnet sich mit nur geringem Widerstand, wodurch sich Ausatemwiderstand, Wärmestau und Feuchtigkeitsansammlung in der Maske verringern
- Problemlos einstellbare Bebänderung gibt dem Träger zwei zwei Möglichkeiten für das Anlegen: in herkömmlicher Tragweise oder die Maske um den Hals hängend tragbar
- Bügel erwärmt sich im Gegensatz zu Metallbügeln nicht, wodurch sich die 7500 hervorragend für Schweißarbeiten eignet
- Verschiedene Größen anhand einer Farbcodierung problemlos unterscheidbar
Bei der Anwendung dieses Arbeitsschutzprodukts sind die jedem Produkt beiliegenden Gebrauchsanweisungen, Warnungen und Grenzwertangaben zu beachten. Eine fehlerhafte Verwendung kann zu Verletzungen oder Tod führen.
Certifications
NIOSH-zugelassen, gemäß 42CFR84 bei bestimmungsgemäßer Verwendung mit geeigneten Kassetten und Filtern ist das Produkt zum Schutz vor einer Vielzahl von Gefahren für die Atemwege geeignet.
Spezifikation
NIOSH 42 CFR Teil 84 | |
Blau | |
Atemschutz-Halbmaske | |
Patrone Serie 6000, Filter 2000, 2200, 7000 oder 5000, oder Dual-Airline-System |
Bajonett | |
Silikon | |
Silikon | |
4-Punkt |