Learn More
3M™ Wiederverwendbare Atemschutzmaske (Halbmaske) aus thermoplastischem Elastomer
Vereint die Eigenschaften von wiederverwendbaren und Einweg-Atemschutzmasken und gewährleistet so einen wirksamen Schutz. 3M™ Atemschutzhalbmasken der Serie 6000 sind kostengünstig, wartungsfreundlich, anwenderfreundlich und extrem leicht.
Marke:  3M™ 7000146849
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
Artikelnummer. 11763353
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Benachrichtigungen:
Aufgrund außergewöhnlicher Nachfrage kann es bei diesem Artikel zu längeren Vorlaufzeiten kommen und die Versand-, bzw. Liefertermine sind möglicherweise nicht akkurat.
Includes: Wiederverschließbarer Aufbewahrungsbeutel.
Beschreibung
Beschreibung
Die wiederverwendbaren Halbmasken sind kostengünstig, pflegeleicht, anwenderfreundlich und extrem leicht. Geeignet für 3M™ Supplied Air Systems für noch mehr Komfort und Flexibilität.
  • Das Bajonettanschlusssystem ermöglicht den Anschluss an eine breite Palette von leichten Doppelfiltern zum Schutz vor Gasen, Dämpfen und Partikeln
  • Das Doppelfilterdesign sorgt für einen geringeren Atmungswiderstand
Diese Sicherheitsprodukte müssen gemäß den OSHA-Vorschriften und den Gebrauchsanweisungen, Warnungen und Einschränkungen, die jedes Produkt begleiten, verwendet werden. Unsachgemäßer Gebrauch kann zu Krankheit oder Tod führen.
Bestellinformation
Geprüfte Modelle sind lediglich für Dichtigkeitsprüfungen bestimmt und nicht zur Verwendung als Atemschutzmaske. Kombinationen aus Kassette/Filter gesondert lieferbar.
Certifications
NIOSH-zugelassen, gemäß 42CFR84 bei bestimmungsgemäßer Verwendung mit geeigneten Kassetten und Filtern ist das Produkt zum Schutz vor einer Vielzahl von Gefahren für die Atemwege geeignet.
Compliance
NIOSH approved under 42 CFR 84 standard for use against a variety of respiratory hazards when used as designed with appropriate cartridges and filters; in Canada, CSA standard Z94.4 and applicable local government requirements must be met for approval.
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Zubehör anzeigen