Learn More
3M™ Einweg-Schutzoverall, 4540 Serie
Beschreibung
- Die hochwertige Dual-Material-Technologie bietet sowohl schützende Leistung als auch Komfort
- Ausgezeichnete Barriere gegen Staubpartikel und bestimmte chemische Flüssigkeitsspritzer (CE-Typ 5/6)
- Weiches und leichtes, äußerst fusselarmes, laminiertes, mikroporöses Material
- Die Rückseite besteht aus atmungsaktivem SMMMS-Material für eine verbesserte Luftzirkulation und eine geringere Wärmebelastung
- Zwei-Wege-Reißverschluss mit abklebbarer Patte
- Dreiteilige Kapuze für verbesserte Kompatibilität mit zusätzlicher PSA
- Strickbündchen und elastischer Taillen- und Knöchelbereich für mehr Komfort und Bewegungsfreiheit
- Antistatisch behandelt
- Fusselarm
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Schutzoveralls |
| Größe | M |
| Geschlecht | Unisex |
| Material | Polyethylen, Polyester/Polyethylen-Laminat |
| Farbe | Weiß |
| Einwegprodukt | Ja |
| Taillenform | Elastisch |
| Knöchelform | Elastisch |
| Stulpenform | Gestrickt |
| Flaschenhalstyp | Hooded |
| Mehr anzeigen |