Learn More
3M™ Weißer Schutzoverall 4520
Catalog Number 12952285
84.80 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "22912" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
84.80 CHF gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21673" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Größe:
Klein
M
L
Extragroß
2X-L
3X-L
4X-L
Schutzoveralls zum Schutz vor Flüssigkeitsspritzern und Staub.
  • Entwickelt zum Schutz vor gefährlichen Stäuben und begrenzt vor Flüssigkeitsspritzern und -sprühen
  • Hergestellt aus leichtem und atmungsaktivem Material für weniger Wärmebelastung und erstklassigen Tragekomfort für den ganzen Tag
  • Standardkragen für die Verwendung mit Atemgeräten oder wenn keine Kapuze gewünscht wird
  • Strickbündchen und elastischer Taillen- und Knöchelbereich für mehr Komfort und Bewegungsfreiheit
Größe 3X-L
Material Polypropylen
Farbe Weiß
Einwegprodukt Ja
Stulpenform Elastischer Strick, Strick
Verschlusstyp 2-Wege-Reißverschluss mit Windschutzleiste
Saumtyp Gebunden
Beschichtung Antistatisch
Zertifizierung/Konformität CE, EN 13034, EN-ISO 13982-1, EN 1149-1:2006
Beschreibung Weißer SMMMS Polypropylenanzug und grüner Rückenbereich, Reißverschluss mit Nylon auf Polyestergewebe, elastisch dank Neopren, Polyesterbündchen und -fäden
Modell 4520-3 XL
Größe (angloamerikanisch) Brustkorb 49 bis 52 in.
Größe (angloamerikanisch) Innennaht 35 in.
Größe (angloamerikanisch) Taille 54 in.
Größe (metrisch) Brustkorb 124.46 bis 132.08 cm
Größe (metrisch) Innennaht 88.9 cm
Größe (metrisch) Taille 137.16 cm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Isolierung, Installationen, Asbest- und Bleisanierung, Kohlenstaub in Kraftwerken, Holzarbeiten, Metallpolitur, leichte Gebäudereinigung, allgemeiner Umgang mit Pulvern, allgemeine industrielle Reinigung und Wartung, Maschinen- oder Fahrzeugwartung und Lebensmittelverarbeitung
Höhe (angloamerikanisch) 6.33 bis 6.5 ft.
Höhe (metrisch) 194 bis 200 cm