Learn More
3M™ Weißer Schutzoverall 4520
Click to view available options
Größe:
Klein
M
L
XL
2XL
3XL
4XL
Packungsgröße:
20 Stück
Beschreibung
- Entwickelt zum Schutz vor gefährlichen Stäuben und begrenzt vor Flüssigkeitsspritzern und -sprühen
- Hergestellt aus leichtem und atmungsaktivem Material für weniger Wärmebelastung und erstklassigen Tragekomfort für den ganzen Tag
- Standardkragen für die Verwendung mit Atemgeräten oder wenn keine Kapuze gewünscht wird
- Strickbündchen und elastischer Taillen- und Knöchelbereich für mehr Komfort und Bewegungsfreiheit
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Schutzoveralls |
| Größe | Klein |
| Geschlecht | Unisex |
| Material | Polypropylen |
| Farbe | Weiß |
| Einwegprodukt | Ja |
| Taillenform | Elastisch |
| Knöchelform | Elastic |
| Stulpenform | Strick, Knit |
| Flaschenhalstyp | Mit Haube |
| Mehr anzeigen |