Learn More
3M™ Einweg-Schutzoverall, 4510-Serie
Click to view available options
Größe:
Klein
M
L
XL
2XL
3XL
4XL
Packungsgröße:
20 Stück
Beschreibung
- Der Typ 5/6 Overall bietet kostengünstigen Schutz vor gefährlichen Stäuben und begrenzt vor Flüssigkeitsspritzern.
- Schutz vor biologischen Wirkstoffen nach EN 14126
- Hergestellt aus weichem, leichtem Vliesstoff mit mikroporösem Laminat für Spritzwasserschutz, Festigkeit und Atmungsaktivität
- Zertifizierter Schutz vor gefährlichen Stäuben vom Typ 5/6 und begrenzt vor Flüssigkeitsspritzern
- 2-teiliges Kapuzendesign, 2-Weg-Reißverschluss mit Windschutzlasche, elastische Öffnungen reduzieren das Risiko von freiliegender Haut
- Antistatische Beschichtung EN 1149-5 reduziert statische Aufladung und das Risiko von Funken
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Reinraumoveralls |
| Größe | 4XL |
| Material | Mikroporöses Polyethylen-Laminat |
| Farbe | Weiß |
| Einwegprodukt | Ja |
| Knöchelform | Elastisch |
| Stulpenform | Elastisch |
| Verschlusstyp | 2-Weg-Reißverschluss mit Windschutzleiste |
| Saumtyp | Gebunden |
| Sterilität | Unsteril |
| Mehr anzeigen |