Learn More
3M™ Schutzoveralls mit Kapuze, Serie 4510, elastische Bündchen an Handgelenken und Knöcheln
Artikelnummer. 11973734
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
S
M
L
XL
2XL
3XL
4XL
Packungsgröße:
20 Stück
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe unitSize
11973734 S 20 Stück
11963734 M 20 Stück
11983734 L 20 Stück
12972315 XL 20 Stück
12982315 2XL 20 Stück
12992315 3XL 20 Stück
12902325 4XL 20 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 11973734 Lieferant 3M™ Lieferanten-Nr. 7000089661
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Overalls bieten einen leichten Schutz vor Infektionserregern, bestimmten gefährlichen Stäuben und begrenzten Flüssigkeitsspritzern. Das PE-Laminat enthält Mikroporen, die Wärme und Feuchtigkeit von der Haut verdampfen und durch den Anzug nach außen geleitet werden, war für einen leichten und bequemen Sitz sorgt.
  • Der Typ 5/6 Overall bietet kostengünstigen Schutz vor gefährlichen Stäuben und begrenzt vor Flüssigkeitsspritzern.
  • Schutz vor biologischen Wirkstoffen nach EN 14126
  • Hergestellt aus weichem, leichtem Vliesstoff mit mikroporösem Laminat für Spritzwasserschutz, Festigkeit und Atmungsaktivität
  • Zertifizierter Schutz vor gefährlichen Stäuben vom Typ 5/6 und begrenzt vor Flüssigkeitsspritzern
  • 2-teiliges Kapuzendesign, 2-Weg-Reißverschluss mit Windschutzlasche, elastische Öffnungen reduzieren das Risiko von freiliegender Haut
  • Antistatische Beschichtung EN 1149-5 reduziert statische Aufladung und das Risiko von Funken
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Reinraumoveralls
Größe S
Material Mikroporöses Polyethylen-Laminat
Farbe Weiß
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Taillenform Elastisch
Knöchelform Elastisch
Stulpenform Elastisch
Flaschenhalstyp Mit Haube
Haubenausführung 2-teilig
Verschlusstyp 2-Weg-Reißverschluss mit Windschutzleiste
Saumtyp Gebunden
Sterilität Unsteril
Beschichtung Antistatisch
Zertifizierung/Konformität EN 13034 Type 6, EN ISO 13982-1 Type 5, EN 1149-1:2006, ASTM D2859-96, CE
Latexfrei Ja
Zur Verwendung mit (Anwendung) Schadstoffbekämpfung, Sanierung, Landwirtschaft, Reinigung und Wartung, allgemeine Industrie, Herstellung, Arbeiten in schadstofffreien Bereichen, Mal- und Lackierarbeiten, pharmazeutische Reinräume
Höhe (metrisch) 164 bis 170 cm