Learn More
Thermo Scientific™ Thermo Scientific™ 3D Tank Liner, ASI™ 26 film
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 L
100 L
200 L
300 L
560 L
Abmessungen:
33 x 68,6 cm (13 x 27 in.)
45,7 x 76,2 cm (18 x 30 in.)
55,9 x 91,4 cm (22 x 36 in.)
70 x 122 cm (24 x 48 in.)
78,7 x 124,5 cm (31 x 49 in.)
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Das Thermo Scientific™ 3D Tank-Liner-System ohne Bodenablass besteht aus einer Thermo Scientific™ ASI™ 26 Polyethylen-Folie, einer haltbaren 5.0 ml-Folie, mit für Thermo Scientific™ Trommeln optimierten Abmessungen und gängigen zylindrischen Tanks nach Industriestandard. Thermo Scientific Tankauskleidungen im Standardformat sind zwecks maximaler Rückgewinnung nach oben offen. Für zusätzliche Mobilität ist ein Rollgestell verfügbar.
- Minimiert Keime durch Konstruktion unter sterilen cGMP-Bedingungen
- Die bei wiederverwendbaren Behältern erforderlichen Reinigungsschritte nach der Verwendung entfallen, wodurch Kreuzkontaminationsrisiken reduziert und Zykluszeiten verkürzt werden
- Erleichtert die Hydration von pulverförmigen Nährmedien und Puffern und das Sammeln von unsterilen Lösungen und Flüssigkeiten.
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 560 L |
| Material | Polyethylen |
| Inhalt und Lagerung | Bei Raumtemperatur lagern. |
| Abmessungen | 78,7 x 124,5 cm (31 x 49 in.) |
| Außenverpackung | Einzeln verpackt in einer Header-Tasche |
| Menge | 10/Karton |
| Sterilisationsmethode | Bestrahlt |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Produktlinie | HyPerforma |
| Port Detail | 0 Anschlüsse |
| Mehr anzeigen |