Learn More
Thermo Scientific™ Thermo Scientific™ 3D Tank Liner, ASI™ 26 film
Artikelnummer. 17800797 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 L
100 L
200 L
300 L
560 L
Abmessungen:
33 x 68,6 cm (13 x 27 in.)
45,7 x 76,2 cm (18 x 30 in.)
55,9 x 91,4 cm (22 x 36 in.)
70 x 122 cm (24 x 48 in.)
78,7 x 124,5 cm (31 x 49 in.)
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17800797
Marke: Thermo Scientific™ B100373I
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Einweg-Tankauskleidungen reduzieren die Reinigungsschritte, die bei wiederverwendbaren Tanks üblich sind.
Das Thermo Scientific™ 3D Tank-Liner-System ohne Bodenablass besteht aus einer Thermo Scientific™ ASI™ 26 Polyethylen-Folie, einer haltbaren 5.0 ml-Folie, mit für Thermo Scientific™ Trommeln optimierten Abmessungen und gängigen zylindrischen Tanks nach Industriestandard. Thermo Scientific Tankauskleidungen im Standardformat sind zwecks maximaler Rückgewinnung nach oben offen. Für zusätzliche Mobilität ist ein Rollgestell verfügbar.
  • Minimiert Keime durch Konstruktion unter sterilen cGMP-Bedingungen
  • Die bei wiederverwendbaren Behältern erforderlichen Reinigungsschritte nach der Verwendung entfallen, wodurch Kreuzkontaminationsrisiken reduziert und Zykluszeiten verkürzt werden
  • Erleichtert die Hydration von pulverförmigen Nährmedien und Puffern und das Sammeln von unsterilen Lösungen und Flüssigkeiten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 100 L
Material Polyethylen
Inhalt und Lagerung Bei Raumtemperatur lagern.
Abmessungen 45,7 x 76,2 cm (18 x 30 in.)
Außenverpackung Einzeln verpackt in einer Header-Tasche
Menge 20 je Karton
Sterilisationsmethode Bestrahlt
Versandbedingung Raumtemperatur
Produktlinie HyPerforma
Port Detail 0 Anschlüsse
Film Description ASI™ 26
Tubing Style Keine Schläuche