Learn More
Thermo Scientific™ 3D Tank Liner, Aegis™ 5-14 film, top and bottom drain
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17860597 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 l
100 l
200 l
Packungsgröße:
5 Stück
8 Stück
Artikelnummer. 17860597
Marke: Thermo Scientific™ SH30988.02
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Thermo Scientific 3D Tankauskleidungen bestehen aus Aegis 5-14 Folie mit Abmessungen, die für Thermo Scientific Fässer und gängige zylindrische Tanks nach Industriestandard optimiert sind. Thermo Scientific Tankauskleidungen im Standardformat sind zwecks maximaler Rückgewinnung nach oben offen. Für zusätzliche Mobilität ist ein Rollwagen verfügbar.
  • Minimizes bioburden due to construction under sterile cGMP conditions
  • Helps eliminate post-use cleaning steps required with reusable containers, reducing cross-contamination risks and reduce cycle times
  • Facilitates hydration of powdered media and buffers, and pooling of non-sterile solutions and fluids
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 100 l
Menge 100 L
Tubing Style C-Flex