Learn More
3β-Methoxy-5,14-androstadien-17β-ol, TRC
Artikelnummer. 30478177
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30478177 10 mg 10 Milligramm
30466639 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30478177 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM22603510MG
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3beta-Methoxy-5,14-androstadiene-17beta-ol
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 3beta-Methoxy-5,14-androstadiene-17beta-ol
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C20H30O2
Synonym 3-Methoxy (3β,17β)-4,14-Androstadiene-17-ol, 3-Methyl-5,14-androstadiene-3β,17β0-diol
InChI-Formel InChI=1S/C20H30O2/c1-19-10-8-14(22-3)12-13(19)4-5-15-16-6-7-18(21)20(16,2)11-9-17(15)19/h4,6,14-15,17-18,21H,5,7-12H2,1-3H3/t14-,15-,17-,18-,19-,20-/m0/s1
Lösungstyp Neat
SMILES O[C@@H]1[C@@]2(C)CC[C@@]3([H])[C@@](C2=CC1)([H])CC=C4C[C@@H](OC)CC[C@@]43C
IUPAC-Name (3S,8R,9S,10R,13S,17S)-3-Methoxy-10,13-dimethyl-2,3,4,7,8,9,10,11,12,13,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-ol
Industry Type Forensics
Molekulargewicht (g/mol) 302.45