missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3β-Methoxy-5,14-androstadien-17β-ol, TRC

Artikelnummer. 30466639
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30466639 100 mg 100 Milligramm
30478177 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30466639 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM226035100MG
 Eingeschränkter Artikel

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 3beta-Methoxy-5,14-androstadiene-17beta-ol
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 3beta-Methoxy-5,14-androstadiene-17beta-ol
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C20H30O2
Synonym 3-Methoxy (3β,17β)-4,14-Androstadiene-17-ol, 3-Methyl-5,14-androstadiene-3β,17β0-diol
InChI-Formel InChI=1S/C20H30O2/c1-19-10-8-14(22-3)12-13(19)4-5-15-16-6-7-18(21)20(16,2)11-9-17(15)19/h4,6,14-15,17-18,21H,5,7-12H2,1-3H3/t14-,15-,17-,18-,19-,20-/m0/s1
Lösungstyp Neat
SMILES O[C@@H]1[C@@]2(C)CC[C@@]3([H])[C@@](C2=CC1)([H])CC=C4C[C@@H](OC)CC[C@@]43C
IUPAC-Name (3S,8R,9S,10R,13S,17S)-3-Methoxy-10,13-dimethyl-2,3,4,7,8,9,10,11,12,13,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-ol
Industry Type Forensics
Molekulargewicht (g/mol) 302.45
Menge 100 mg
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.