Learn More
(3Beta)-Cholesta-4,6-dien-3-ol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Delta-4,6-cholestadienol |
| Menge | 5 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C27H44O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h9-10,17-19,21-25,28H,6-8,11-16H2,1-5H3/t19-,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1 |
| Formelmasse | 384.3392 |