Learn More
Uvex™ Leichte 3B-Chemikalienschutzoveralls
Artikelnummer. 17767649 Alle ansehen Uvex Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
S
M
L
XL
2XL
3XL
Packungsgröße:
25 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
17767649 XL 25 Stück
17737649 S 25 Stück
17747649 M 25 Stück
17757649 L 25 Stück
17777649 2XL 25 Stück
17787649 3XL 25 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 17767649 Lieferant Uvex™ Lieferanten-Nr. 8984312
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    276.00 CHF
    272.71 CHF / 25 Stück
    Sparen 3.29 CHF
    1% Rabatt
Verfügbar ab: 14-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Einweg-Overalls aus Polypropylen-SMS, laminiert mit Polyethylenfolie für maximale Sicherheit.
  • Leichtes und hochflexibles Material für hohen Tragekomfort
  • Flüssigkeitsdicht
  • Geräuscharmes Material
  • Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen und Silikon
  • Ideal für Reinigungsarbeiten
  • Mittelfingerschlaufen zum Sichern der Ärmel
  • Optimaler Schutz durch selbstklebende Reißverschlussabdeckung
  • Antistatische Eigenschaften
  • Schutz vor Infektionskrankheiten
  • Mit hautfreundlichem Vliesstoff gefüttert
  • Sichere und bequeme Verschlüsse durch elastische Bänder an Kapuze, Armen und Beinen
  • Elastischer Bund für optimale Passform
  • Zwei-Wege-Reißverschluss
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Chemikalienschutzkleidung
Größe XL
Geschlecht Unisex
Material Polypropylen
Farbe Weiß, Gelb, Orange
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Taillenform Elastisch
Knöchelform Elastisch
Stulpenform Bedecktes Gummiband
Flaschenhalstyp Mit Haube
Haubenausführung Standard
Verschlusstyp Reißverschluss mit selbstklebender Lasche
Saumtyp Geklebt
Sterilität Unsteril
Widerstand Chemikalien
Zertifizierung/Konformität EN 14126, EN 14605 – Typ 3B, EN 14605 – Typ 4B, ISO 13982-1 – Typ 5B, EN 13034 – Typ 6B, EN 1149-5, EN 1073-2, ISO 27065 C3