Learn More
Uvex™ 3B Chem Classic Chemical Protection Coveralls
Artikelnummer. p-7228504 Alle ansehen Uvex Produkte
Click to view available options
Größe:
S
M
L
XL
2XL
3XL
Packungsgröße:
25 Stück
Artikelnummer. 17797649
Marke: Uvex™ 8988009
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Disposable coveralls constructed of polypropylene SMS laminated with polyethylene film for maximum safety.
  • Das äußerst langlebige Material sorgt in Verbindung mit ultraschallverschweißten und verklebte Nähten für effektiven Schutz und maximale Sicherheit.
  • Undurchlässig für Flüssigkeiten
  • Geräuscharmes Material
  • Frei von Silikon- und lackbenetzungsstörenden Substanzen
  • Material: Mit Polypropylenfolie laminierter Polypropylenvliesstoff
  • Bietet Schutz gegen eine Vielzahl von Chemikalien
  • Die Mittelfingerschlaufen verhindern Hochrutschen der Ärmel.
  • Selbstklebende Reißverschlussabdeckung für optimalen Schutz
  • Antistatische Eigenschaften
  • Schutz vor Infektionskrankheiten
  • Leichtes und langlebiges Material
  • Hautfreundlicher rutschfester Stoff im Inneren
  • Elastischer Bund für perfekten Sitz
  • Sichere und praktische Verschlüsse durch elastische Bänder an Kapuze, Armen und Beinen
  • Bequemer Reißverschlusszieher
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Chemical Protective Clothing
Größe S
Geschlecht Unisex
Material Polypropylen
Farbe Gelb
Einwegprodukt Single-use
Taillenform Elastic
Knöchelform Elastic
Stulpenform Covered Elastic
Flaschenhalstyp Hooded
Hood Type Standard
Verschlusstyp Zipper with Self-adhesive Flap
Saumtyp Taped
Sterilität Non-sterile
Widerstand Chemicals
Zertifizierung/Konformität EN 14126, EN 14605 – Typ 3B, EN 14605 – Typ 4B, ISO 13982-1 – Typ 5B, EN 1149-5, EN 1073-2