Learn More
(3aR-cis)-Hexahydro-2-oxo-4H-furo[3,2-b]pyrrol-4-essigsäureethylester, TRC
Artikelnummer. 30396384
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30396384 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30396384 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH29408810MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (3aR-cis)-Hexahydro-2-oxo-4H-furo[3,2-b]pyrrole-4-acetic Acid Ethyl Ester
CAS 87332-79-4
Summenformel C10H15NO4
Menge 10 mg
Synonym Ethyl 2-((6aR)-2-Oxotetrahydro-2H-furo[3,2-b]pyrrol-4(5H)-yl)acetate
InChI-Formel InChI=1S/C10H15NO4/c1-2-14-10(13)6-11-4-3-8-7(11)5-9(12)15-8/h7-8H,2-6H2,1H3/t7?,8-/m1/s1
SMILES CCOC(=O)CN1CC[C@H]2OC(=O)CC12
IUPAC-Name Ethyl-2-[(6aR)-2-oxo-3a,5,6,6a-tetrahydro-3H-furo[3,2-b]pyrrol-4-yl]acetat
Molekulargewicht (g/mol) 213.23
Formelmasse 213.1001