Learn More
(3aR,7aS)-rel-Hexahydro-1,3-isobenzofurandion, TRC
Artikelnummer. 30401248
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30401248 5 g
30390438 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30401248 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH2940305G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13149-00-3
Summenformel C8 H10 O3
Molekulargewicht (g/mol) 154.16
Synonym 1,3-Isobenzofurandione, hexahydro-, (3aR,7aS)-rel-, 1,2-Cyclohexanedicarboxylic anhydride, cis- (8CI), 1,3-Isobenzofurandione, hexahydro-, cis-, rel-(3aR,7aS)-Hexahydro-1,3-isobenzofurandione, cis-1,2-Cyclohexanedicarboxylic anhydride, cis-Cyclohexane-1,2-dicarboxylic acid anhydride, cis-Hexahydrophthalic anhydride, rel-(3aR,7aS)-Hexahydroisobenzofuran-1,3-dione
IUPAC-Name (3aS,7aR)-3a,4,5,6,7,7a-Hexahydro-2-Benzofuran-1,3-Dion
SMILES O=C1OC(=O)[C@H]2CCCC[C@@H]12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material cis-1,2-Cyclohexanedicarboxylic acid anhydride
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C8H10O3/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)8(10)11-7/h5-6H,1-4H2/t5-,6+
Formelmasse 154.063