Learn More
3alpha,12alpha-Dihydroxy-5beta-cholan-24-säure (Desoxycholsäure), Mikromol™
Description
3alpha,12alpha-Dihydroxy-5beta-cholan-24-säure (Desoxycholsäure)
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | Deoxycholic Acid (Choleic Acid) |
| CAS | 83-44-3 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Deoxycholic Acid (Choleic Acid) |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C24 H40 O4 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Synonym | (3α,5β,12α)-3,12-Dihydroxycholan-24-oic acid, 17β-[1-Methyl-3-carboxypropyl]-etiocholane-3α,12α-diol, 3α,12α-Dihydroxy-5β-cholan-24-oic acid, 3α,12α-Dihydroxy-5β-cholanic acid, 3α,12α-Dihydroxy-5β-cholanoic acid, 3α,12α-Dihydroxycholanic acid, 5β-Cholanic acid-3α,12α-diol, 5β-Deoxycholic acid, 7-Deoxycholic acid, Cholerebic, Cholic acid, deoxy-, Cholorebic, Degalol, Deoxycholatic acid, Deoxycholic acid, Desoxycholic acid, Droxolan, NSC 8797, Pyrochol, Septochol |
| InChI-Formel | InChI=1S/C24H40O4/c1-14(4-9-22(27)28)18-7-8-19-17-6-5-15-12-16(25)10-11-23(15,2)20(17)13-21(26)24(18,19)3/h14-21,25-26H,4-13H2,1-3H3,(H,27,28)/t14-,15-,16-,17+,18-,19+,20+,21+,23+,24-/m1/s1 |
| SMILES | C[C@H](CCC(=O)O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3C[C@H](O)[C@]12C |
| IUPAC-Name | (4R)-4-[(3R,5R,8R,9S,10S,12S,13R,14S,17R)-3,12-Dihydroxy-10,13-Dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-Tetradecahydro-1H-Cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]pentansäure |
| Show More |