missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hirschmann™ 384-Well, unbehandelte Deep-Well-Mikrotiterplatte aus Aluminium mit flachem Boden
Beschreibung
- Erhältlich mit festen oder lose eingesetzten Glaseinsätzen
- Hohe Reinheit
- Chemisch inert
Spezifikation
Spezifikation
| Deckel | Ohne Deckel |
| Beschreibung | Aluminiumplatte ohne Einsätze, hochrein |
| Array | 16 x 24 |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Einzelne Glaseinsätze |
| Material | Aluminium |
| Anzahl Wells | 384 |
| Sterilität | Unsteril |
| Oberflächenbehandlung | Unbehandelt |
| Gesamtvolumen (metrisch) Well | 500 μl |
| Wellform | Flacher Boden (F-Well) |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?