Learn More
BRAND™ 384-Well Skirted Microplates, BIO-CERT™ PCR QUALITY
Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Farbe:
Clear
Weiß
Packungsgröße:
50 Stück
Beschreibung
- Elastisch, mit Stehrand
- Frei von DNase, DNA, RNase und Endotoxinen.
- Besonders dünne und gleichmäßige Wandstärken ermöglichen eine optimale Wärmeübertragung und kurze Zykluszeiten.
- Glatte Wellenflächen minimieren die Bindung von Enzymen und Nukleinsäuren an die Oberfläche, sodass die Reaktion vollständig ablaufen kann.
- Die verstärkte obere Platte hält die PCR-Platte auch beim Erwärmen flach und erleichtert so die Verwendung in automatisierten Systemen wie Pipettierrobotern.
- Die Well-Kanten sind so geformt, dass sie vor Kreuzkontamination geschützt sind und eine zuverlässige Abdichtung mit auf die Platten abgestimmter Dichtungsfolie gewährleisten.
- Die Platten lassen sich mit Mehrkanalpipetten oder Robotersystemen befüllen.
- Das ultradünnwandige PCR-Plattendesign ermöglicht eine konstante, schnelle und präzise Wärmeübertragung.
- Der glatte Gefäßinnenraum minimiert die Bindung von Enzymen und Nukleinsäure an die Wände.
- Die erhöhten Dichtlippen der Wells schützen vor Kreuzkontamination und ermöglichen eine zuverlässige Abdichtung mit der auf die Platten zugeschnittenen Dichtungsmatte
Spezifikation
Spezifikation
| Barcode | No Barcode |
| Bindungseigenschaft | Untreated |
| Format | Standard |
| Array | 16 x 24 |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Verpackung | Bagged |
| Farbe | Clear |
| Einwegprodukt | Single-use |
| Produkttyp | PCR 384-well plate |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Thermal Cyclers |
| Mehr anzeigen |