Learn More
BRAND™ 384-Well Skirted Microplates, BIO-CERT™ PCR QUALITY
Artikelnummer. 10440095 Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Farbe:
Clear
Weiß
Packungsgröße:
50 Stück
Artikelnummer. 10440095
Marke: BRAND™ 781358
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Optimized for reliable and precise results in a wide range of PCR applications.
Weiße PCR-Streifen und -Platten bieten deutlich bessere Ergebnisse bei der Analyse von Fluoreszenzsignalen und folglich bei der Quantifizierung replizierter DNA.
  • DNase-, DNA- und RNase-frei
  • Glatte Oberflächen zur Optimierung der Auswahl des Fluoreszenzsignals
  • Geeignet für die Verwendung in üblichen Thermocyclern
  • Extradünne Wandmaße für optimale Wärmeübertragung und kurze Zykluszeiten
  • Hergestellt unter den modernsten Reinraumbedingungen
  • Einheitlich gefärbt mit Titandioxid (TiO2)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Barcode No Barcode
Bindungseigenschaft Untreated
Format Standard
Deckel Ohne Deckel
Array 16 x 24
Autoklavierbar Autoclavable
Verpackung Bagged
Farbe Weiß
Einwegprodukt Single-use
Produkttyp qPCR 384-well plate
Zur Verwendung mit (Geräte) Thermal Cyclers
Ausführung des Rahmens Fully skirted
Material Polystyrol
Volumen (metrisch) Well 0.03 mL
Anzahl Wells 384
Sterilität Unsteril
Oberflächenbehandlung Non-treated
Gesamtvolumen (metrisch) Well 0,03 mL
Wellform Conical Bottom (V-well)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Optimierung der Ergebnisse bei der Durchführung quantitativer RT-PCR
RNase-frei Yes