Learn More
Greiner Bio-One 384-Well-Mikrotiterplatten aus Polystyrol mit flachem Boden
Beschreibung
- Nach DIN ISO 9001-Richtlinien hergestellt
- Nicht-pyrogen
- Die Anzahl der Wells wird vervierfacht
- Well-zu-Well-Abstand beträgt 4.5 mm
- Kompatibel mit Standardgeräten und automatisierten Systemen
- Well-Profil abge
Service Plan
Nein
Spezifikation
Spezifikation
| Bindungseigenschaft | Hohe Bindungskapazität |
| Format | Standard |
| Deckel | Ohne Deckel |
| Array | 16 x 24 |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Bindungsart | Hohe Bindungskapazität |
| Farbe | Klar |
| Material | Polystyrol |
| Anzahl Wells | 384 |
| Arbeitsvolumen (metrisch) | 15 bis 110 μl |
| Mehr anzeigen |