Learn More
Thermo Scientific™ 96-Well-Platte, Kunststoff, unbeschichtet, mittlere Höhe, runde Wells
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Unabhängig von Ihrer Standard- oder Routineanwendung bzw. von Ihrem Assay können Sie sich mit Thermo Scientific™ WebSeal 96-Well-Mikrotiterplatten auf die ausgezeichnete Beständigkeit gegen Lösungsmittel und ein geringes Hintergrundrauschen verlassen. Diese Mikrotiterplatten aus hochwertigem GC-getestetem Polypropylen eignen sich ideal für Folgendes:
- Qualitätssicherung und -kontrolle für pharmazeutische und industrielle Anwendungen
- Screening mit hohem Durchsatz (HTS)
- Probengewinnung und -lagerung
- Kombinatorische Chemie
- Flüssigphasen-Assays
Chemisch und thermisch hochbeständiges Polypropylen
- Umfassende chemische Kompatibilität mit Alkoholen, Acetonitril und anderen gängigen HPLC-Lösungsmitteln
- Für Temperaturbereiche von −80 bis +121 °C
- GC-getestet, um einen geringen Gehalt an extrahierbaren Substanzen sicherzustellen
Kompatibel mit zahlreichen Geräten
- Stellfläche entspricht SBS- und ANSI-Standardvorgaben
C17
- Formate mit flachen und tiefen Wells
- Wells mit U- und V-förmigem Boden sorgen für eine optimale Probenrückgewinnung
Spezifikation
Spezifikation
| Format | Standard |
| Array | 8 x 12 |
| Produktlinie | Webseal |
| Material | Kunststoff |
| Anzahl Wells | 96 |
| Sterilität | Unsteril |
| Oberflächenbehandlung | Unbeschichtet |
| Wellform | Runder Boden (U-Well) |
| Anzahl pro Packung | 96 |
| Menge | 96/Packung |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.