Learn More
Thermo Scientific™ WebSeal Plate+ 384-Well glasbeschichtete Mikrotiterplatten
Beschreibung
Als praktische, kostengünstige Alternative zu Massivglasplatten bieten die Thermo Scientific™ WebSeal+ 384-Well glasbeschichteten Mikrotiterplatten eine mit Glas vergleichbare chemische Beständigkeit und zugleich die Handhabungsvorteile von Polypropylen. Sie sind weiterhin die ideale Wahl für Anwendungen, bei denen Mikrotiterplatten aus Kunststoff ungeeignet sind. Außerdem müssen keine Glaseinsätze mit begrenztem Volumen verwendet werden.
Chemische Beständigkeit ähnlich der von Glas kombiniert mit Anwenderfreundlichkeit von Kunststoff
- Leichte, präzisionsgeformte Polypropylen-Mikrotiterplatte mit einer 200 nm dicken Schicht Siliziumdioxid
- Chemisch und thermisch beständig, Toleranz gegenüber Temperaturen von -80 °C bis +80 °C
Breite Kompatibilität mit Geräten
- Stellfläche entspricht SBS- und ANSI-Standardvorgaben
Passende Well-Formate für jede Anwendung
- 120 oder 240 μl Volumen
- Runder Wellboden für optimale Probenrückgewinnung
Spezifikation
Spezifikation
| Format | Standard |
| Array | 16 x 24 |
| Verpackung | 10 Pk. |
| Produktlinie | Webseal |
| Produkttyp | Glass Coated Microplate |
| Material | Glasbeschichtetes Polypropylen |
| Anzahl Wells | 384 |
| Arbeitsvolumen (metrisch) | 90 μl |
| Gesamtvolumen (metrisch) Well | 120 μl |
| Wellform | Runder Boden (U-Well) |
| Mehr anzeigen |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.