Learn More
Greiner Bio-One 384-Well-Mikrotiterplatten aus Polystyrol mit F-Böden
Description
- Nicht-pyrogen
- Material: Polystyrol
- Frei von nachweisbarer DNase, RNase oder humaner DNA
- Rückverfolgbarkeit bis zur Produktion durch festgelegtes Chargennummernsystem
- Well-zu-Well-Abstand: 4.5 mm
Certifications
DIN ISO 9001
Specifications
Specifications
| Format | Standard |
| Deckel | Ohne Deckel |
| Array | 16 x 24 |
| Bindungsart | Mittleres Bindungsvermögen |
| Farbe | Weiß |
| Material | Polystyrol |
| Anzahl Wells | 384 |
| Sterilität | Unsteril |
| Oberflächenbehandlung | LUMITRAC 200 |
| Wellform | Flacher Boden (F-Well) |