Learn More
Thermo Scientific™ 384-Well-Mikrotiterplatten aus Polypropylen mit konischem Boden
Beschreibung
Zur kostengünstigen Lagerung von Verbindungen für kleinvolumige Anwendungen. Thermo Scientific™ 384-Well-Mikrotiterplatten aus Polypropylen mit konischem Boden zeichnen sich durch ein geringeres Bindungsvermögen aus. Daher werden Proteine und DNA nicht gebunden, was eine vollständige Probenrückgewinnung ermöglicht. Temperaturbeständig von -80 bis +121 °C. Eine Vielzahl an Farben erleichtert die schnelle Identifizierung der Lagerungsplatten.
- Konische Wells sorgen für eine optimale Probenrückgewinnung
- Abgerundetes rechteckiges Well-Format minimiert Kapillareffekte
- Erhältlich in verschiedenen Farben zur schnellen Identifizierung der Platten
- Chemisch beständig gegen DMSO
Spezifikation
Spezifikation
| Barcode | Kein Barcode |
| Zertifizierung/Konformität | Zertifiziert RNase- und DNase-freiANSI-konform |
| Format | 384-Well |
| Beschreibung | 384-well Polypropylene Sample Processing & Storage Plates |
| Array | 16 x 24 |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Verpackung | 10 Packungen, 80 Kartons |
| Bindungsart | PP mit geringer Bindungsaffinität |
| Produktlinie | Nunc |
| Farbe | Naturfarben |
| Mehr anzeigen |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.