Learn More
Thermo Scientific™ 384-Well-Mikrotiterplatten aus Polypropylen mit konischem Boden
Zur kostengünstigen Lagerung von Verbindungen für kleinvolumige Anwendungen. Durch eine niedrigere Bindungskapazität werden Proteine und DNA nicht gebunden, was eine vollständige Probenrückgewinnung ermöglicht.
Marke: Thermo Scientific™ 4306
Additional Details : Gewicht : 0.25000kg
Beschreibung
Zur kostengünstigen Lagerung von Verbindungen für kleinvolumige Anwendungen. Thermo Scientific™ 384-Well-Mikrotiterplatten aus Polypropylen mit konischem Boden zeichnen sich durch ein geringeres Bindungsvermögen aus. Daher werden Proteine und DNA nicht gebunden, was eine vollständige Probenrückgewinnung ermöglicht. Temperaturbeständig von -80 bis +121 °C. Eine Vielzahl an Farben erleichtert die schnelle Identifizierung der Lagerungsplatten.
- Konische Wells optimieren die Probenrückgewinnung
- Abgerundetes rechteckiges Well-Format minimiert Kapillareffekte
- Chemisch beständig gegen DMSO
Spezifikation
No Barcode | |
384-well | |
16 x 24 | |
10 pk., 80 cs. | |
Nunc | |
384-well plate | |
Polypropylene | |
384 | |
Sterile | |
Square, Conical Bottom (V-well) | |
Automation Liquid Handlers, Biobanking, Genomics, Sample Prep, NGS, Sequencing, Long and Short Term Storage, Drug Discovery, Vaccine Research, PCR and qPCR sample preparation | |
10 | |
Yes | |
ANSI/ SLAS Standard |
Certified RNase and DNase Free. ANSI Compliant. | |
384-well Polypropylene Sample Processing & Storage Plates | |
Autoclavable | |
Low binding PP | |
Black | |
ALPS5000, ALPS3000, and ALPS50V Heat Sealers, Automated Liquid Handlers, Multidrop Combi, Centrifuges, Ultralow Freezers, Liquid Handlers | |
145 μL | |
4 to 120 μL | |
Non-treated | |
Yes | |
80 | |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. | |
Certified Quality |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.