Learn More
RETSCH 360°-Bodensieb aus Edelstahl für SR 200/SR 300 Schlagkreuzmühlen
Alle ansehen Retsch ProdukteSpezifikation
Spezifikation
| Menge | Je 1 |
| Porengröße | 5mm |
| Typ | Ringsieb |
| Material | Edelstahl |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | SR200/SR300 Rotorschlagmühlen |