Learn More
RETSCH 360°-Bodensieb aus Edelstahl für SR 200/SR 300 Schlagkreuzmühlen
Marke: RETSCH 02.407.0026
284.05 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23265" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.15000kg
Spezifikation
Gehäuse 1Each | |
Ringsiebe | |
SR200/SR300 Rotorschlagmühlen |
0,12mm | |
Edelstahl |