Learn More
RETSCH 360°-Bodensieb aus Edelstahl für SR 200/SR 300 Schlagkreuzmühlen
Marke: RETSCH 02.407.0043
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
Spezifikation
Gehäuse 1Each | |
Ringsiebe | |
SR200/SR300 Rotorschlagmühlen |
6mm | |
Edelstahl |