Learn More
Skytec™ 3530 - P3 Einweg-Atemschutzmaske in vorgeformter Becherform
Artikelnummer. 30242992 Alle ansehen Skytec Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5/Pk.
Packungsgröße:
5 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30242992 5/Pk. 5 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30242992 Lieferant Skytec™ Lieferanten-Nr. ASR35300AZ
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    41.38 CHF
    29.03 CHF / 5 Stück
    Sparen 12.35 CHF
    29% Rabatt
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die Einweg-Atemschutzmasken der Serie 3500 bieten ein hervorragendes Schutzniveau, das bei der Durchführung von Dichtsitzprüfungen nachgewiesen wurde. Die Verwendung von elektrostatischen Filtermedien ermöglicht einen geringen Atemwiderstand und eine leichte Außenhülle sorgt für eine ausgezeichnete Formstabilität.
  • Leichte, becherförmige Atemschutzmaske
  • Vierpunkt-Kopfbandverstellung
  • Der vorgeformte Nasensteg macht regelmäßige Anpassungen überflüssig.
  • Elektrostatische Filtermedien
  • Weiches, elastisches Material
  • Innendichtung aus PVC-Schaum
  • Entspricht EN 149:2001+A1:2009 FFP3 NR
  • Das flache Ausatemventil trägt zur Reduzierung von Wärme- und Feuchtigkeitsstau bei.
Spezifikation
Aerosoltyp R – Etwas ölbeständig
Zugewiesener Schutzfaktor (APF) 20
Zertifizierung/Konformität CE III, UKCA, Richtlinie über Medizinprodukte des Vereinigten Königreichs: 93/42/EWG und 2007/47/EG, EU-Medizinprodukteverordnung: 2017/745, EN 149:2000 + A1:2009 FFP3 NR
Farbe Weiß
Design Type Becher/geformt
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Filtertyp FFP3
Material Polypropylen
Produkttyp Mehrzweck-Atemschutzmaske
Größe Einheitsgröße
Mit Ausatemventil Nein
Material der Filtrationsschicht Schmelzgeblasenes Polypropylen, Polyethylen
Material Kopfband Latexfreier synthetischer kautschuk
Material des Objektivrevolvers PVC
Menge 5/Pk.