Learn More
Euro Protection™ 35% Cotton/65% Polyester Vest
Artikelnummer. 12048445
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
Klein
Extragroß
Größe 2X
Größe 3X
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
12048445 Größe 3X 1 Stück
12018445 Klein 1 Stück
12038445 Größe 2X 1 Stück
12028445 Extragroß 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 12048445 Lieferant Euro Protection™ Lieferanten-Nr. 5POLBXXXL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    64.05 CHF
    28.55 CHF / 1 Stück
    Sparen 35.50 CHF
    55% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-12-2026