Learn More
Gilson™ 334-H3 Pumpe für Sekundärlösungsmittel
Artikelnummer. 16611454 Alle ansehen Gilson Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Max. Flussrate:
200 ml/min
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Max. Flussrate Packungsgröße
16611454 200 ml/min 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16611454 Lieferant Gilson™ Lieferanten-Nr. 38103341
Verfügbar ab: 03-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die Sekundärlösungsmittelpumpe 334-H3 ist eine Zweikolben-Sekundärpumpe mit Hubkolbenfunktion und eignet sich für präparative HPLC-Anwendungen im Normal- und Umkehrphasenmodus. Die Pumpe bietet die Möglichkeit zur Auswahl mehrerer Lösungsmittel und verfügt über einen dynamischen Mischer mit variablem Volumen für eine optimierte Gradientenleistung.
  • Kombinieren Sie das Gerät mit der separat erhältlichen  Pumpe 333-H3 für das Primärlösungsmittel, um die Durchflussrate auf bis zu 400 ml/min zu verdoppeln.
  • Zusammensetzungsgradient bei Hochdruckmischung: Binäres System 333/334 (dritte Pumpe für ternäres System), Lösungsmittelauswahl an jeder Pumpe mit optionalem Vier-Lösungsmittel-Ventil für bis zu acht Lösungsmittel
  • Leiser Betrieb und robustes Design
  • Stapelbar, um Platz auf der Arbeitsfläche zu sparen
  • Steuern Sie 334 Pumpen und ein komplettes HPLC-System über die TRILUTION™ LC-Software.
Spezifikation
Max. Flussrate 200 ml/min
Produkttyp Pumpe