Learn More
Nalgene 32 oz. Wide Mouth Sustain
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17120056
Click to view available options
Farbe:
Aubergine
Cerulean
Granatapfel
Melone
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17120056
Marke: Nalgene 20200532
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
A 32 oz. wide mouth bottle made with 50% recycled content. This next generation bottle delivers high quality, leak-proof, and BPA/BPS-free features for life's everyday adventures.
  • Nachhaltigkeit in Ihren Händen
  • Aus dem neuen Nalgene Harz, durch Recycling der nächsten Generation, das für die Deponie vorgesehene Kunststoffe in BPA/BPS-freien Flaschen mit hervorragendem Materialverhalten verwandelt
  • Die Nalgene Sustain-Produktlinie besteht zu 50 % aus zertifiziert recyceltem Material, und senkt so die Verwendung fossiler Brennstoffe und die Treibhausgasemissionen enorm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 946 mL
Kapazität (angloamerikanisch) 32 oz.
Farbe Melone
Material Kunststoff
Öffnung Weit