Learn More
Nalgene 32 oz. Wide Mouth Bottle
Click to view available options
Farbe:
Blau
Forellengrün
Gischt
Grau
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Fachmännisch gefertigte Gewinde für auslaufsichere Hydratation
- Der weite Hals ist hervorragend geeignet für Eiswürfel oder Fruchtinfusionen
- Bewährt in den Elementen und widersteht sogar den rauesten Bedingungen
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 946 mL |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 32 oz. |
| Farbe | Gischt |
| Material | Kunststoff |
| Öffnung | Weit |