Learn More
Kartell™ Industrietank aus HDPE
Artikelnummer. 31945339
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
2 l
5 l
10 l
Verschlussgröße:
Gehäuse GL45
Gehäuse GL51
Packungsgröße:
24 Stück
25 Stück
40 Stück
48 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Verschlussgröße Packungsgröße
31945339 10 l Gehäuse GL51 25 Stück
15706978 5 l Gehäuse GL51 40 Stück
10089922 10 l Gehäuse GL51 24 Stück
10335443 2 l Gehäuse GL45 48 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 31945339 Lieferant Kartell™ Lieferanten-Nr. 0178200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    280.03 CHF
    239.02 CHF / 25 Stück
    Sparen 41.01 CHF
    14% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Kartell™ HDPE-Industrietank ist in der täglichen Laborpraxis nützlich und verfügt über einen komfortablen Griff mit einer sicheren Verschlusskappe gemäß DIN-Empfehlungen.
  • Verfügt über ein standardisiertes industrielles Verpackungsdesign
  • Nützlich in der täglichen Laborpraxis
  • Hergestellt aus hochdichtem PE in Lebensmittelqualität
  • Verfügt über einen komfortablen Griff
  • Verfügt über einen sicheren Dichtungsverschluss gemäß den DIN-Empfehlungen
  • Er entspricht den UN-Vorschriften für den Transport gefährlicher und toxischer Flüssigkeiten und eignet sich für den Straßen- (ADR-RID), See- (IMO-IMDG) und Lufttransport (IATA-ICAO)
Spezifikation
Verschlussgröße Gehäuse GL51
Verschluss Dichtungsverschluss
Material HDPE
Kapazität (metrisch) 10 l
Länge (metrisch) 320 mm
Breite (metrisch) 225 mm
Höhe (metrisch) 195 mm
Anzahl pro Packung 24