Learn More
Watson-Marlow Pumps 318MC Pumpenkopf
Artikelnummer. 12821921
Click to view available options
Modell:
318MC
318MCX
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12821921
Marke: Watson-Marlow Pumps 033.6853.000
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochpräzise Mikrokassetten für Manifold-Schläuche für Fördermengen bis zu 53 ml/min
  • Entwickelt für Mehrkanal-Anwendungen mit geringen Fördermengen. Die Kassetten sind bereits mit Schläuchen ausgestattet und ermöglichen so einen einfachen Schlauchwechsel ohne Störung der anderen Kanäle. Verfügbar in zwanzig Größen und drei verschiedenen Werkstoffen.
  • Erweiterungspumpenköpfe rasten über eine Schnappverbindung in Sekundenschnelle ein. Je nach Leistung des Antriebs können zwei MCX oder drei MCX3 Erweiterungspumpenköpfe mit fünf bzw. drei Kanälen hinzugefügt werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Flussrate 36 ml/min
Modell 318MC
Typ Multi-channel Pump Head
Rotormaterial Electroless Nickel Plated Hardened Steel, Glass Filled Nylon
Gehäusematerial Glass Filled Polypropylene, IXEF (Polyarylamide), Stainless Steel