Learn More
Buerkle™ Durchflussmesser PP
Artikelnummer. 11951611 Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Flussratenbereich:
5 bis 120 LPM
5 bis 90 LPM
Material:
PVDF
Polypropylen
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11951611
Marke: Buerkle™ 57000121
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Kompakter elektronischer Durchflusszähler für elektrische Zylinder- und Behälterpumpen. Für dünnflüssige Medien
  • Messung nach dem Turbinenradprinzip
  • Verschiedene Versionen für viele verschiedene Anwendungen
  • Automatische Einschaltung bei Flusserkennung
  • Messgenauigkeit ±1 %, einfache Neukalibrierung
  • Langlebige Lithiumbatterie
  • Für den Einsatz bei bis zu 4 bar (20 °C)
  • Viskositätsbereich 0,8-40 mPas
  • Temperaturbereich -10 °C bis +50 °C
  • Hinweis:
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Durchflussmesser
Genauigkeit ± 1 %
Anschlüsse G 1-1/4 in.
Flussratenbereich 5 bis 120 LPM
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Heizöl, Diesel, Salzsäure, Natriumhydroxid
Material der Innenteile Polypropylen, Hastelloy, C4/FKM
Material Polypropylen
Temperatur (metrisch) –10 °C bis +50 °C