Learn More
Econix™ Bio-bins™ Gelbe papierbasierte Abfallbehälter für infektiösen Abfall, nicht für scharfen/spitzen Abfall, nur für die Verbrennung
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 31741150 Alle ansehen Econix Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1 L
2 l
5 l
6 l
30 L
50 L
Packungsgröße:
10 Stück
100 Stück
40 Stück
8 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
31741150 50 L 8 Stück
10394373 1 L 100 Stück
12903665 2 l 100 Stück
10601914 5 l 100 Stück
12953665 6 l 40 Stück
12983675 30 L 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 31741150 Lieferant Econix™ Lieferanten-Nr. BEXBB50YL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    95.82 CHF
    68.44 CHF / 8 Stück
    Sparen 27.38 CHF
    28% Rabatt
Verfügbar ab: 26-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Verwenden Sie die Econix™ 30 l Bio-bin™ Papierbehälter für biologische Gefahrenstoffe, um infektiöse, nicht-scharfe Abfälle zu entsorgen.Die Behälter verfügen über einen integrierten Deckel und Griffe, eine wasserfeste Konstruktion und ein platzsparendes, flaches Faltdesign.
  • 96 % Abfallbehälter auf Papierbasis, ohne Kunststoff, zur einmaligen Verwendung, nicht für scharfe Gegenstände
  • Faltbar zur einfachen Aufbewahrung
  • Robuste, auslaufsichere Bauweise
  • Auslaufsicherer, integrierter Deckel
  • Integrierte Saugmatte
  • UN 3291-zugelassen
Mit temporärer Dichtung Autoklavierbar
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 50 L
Zertifizierung/Konformität UN3291.
Verschlusstyp Temporär und permanent
Kapazität (angloamerikanisch) 11 gal.
Farbe Gelb
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Höhe (metrisch) 785 mm offen, 540 mm geschlossen
Länge (metrisch) 310 mm
Menge 8 Pk.
Stapelbar Ja, wenn er geschlossen ist
Sterilität Unsteril
Breite (metrisch) 310 mm
Autoklavierbar Autoklavierbar
Auskleidungsmaterial Recycelter Karton
Zur Verwendung mit (Anwendung) Infektiöse Abfälle
Material Papier
Produkttyp Nicht-scharfer Abfallbehälter