Beschreibung
- Breites Spektrum an präzisen und genauen Flussraten für isokratische oder Gradienten-HPLC
- Sorgt für hocheffizientes Mischen und damit für präzise und reproduzierbare Gradienten über einen weiten Durchflussbereich
- Leistungsstarke, gleichmäßige Fördermengen dank robuster und im Labor erprobter Pumpenkonstruktion
- Ermöglicht einfache und unkomplizierte Upgrades von isokratischen zu binären, tertiären oder quaternären Gradienten.
Spezifikation
Spezifikation
| Max. Flussrate | 200 ml/min |
| Min. Flussrate | 10 μl/min |
| Spannung | 110/220 V |
| Produkttyp | HPLC-Pumpe |