Learn More
RETSCH Analysensieb aus Edelstahl, 305 mm Durchmesser x 40 mm Höhe, ISO-Zertifikat, Maschenweiten im Mikrometerbereich
Alle ansehen Retsch Produkte
Click to view available options
Porengröße:
25 μm
32 μm
36 μm
38 μm
40 μm
45 μm
50 μm
53 μm
56 μm
63 μm
71 μm
75 μm
80 μm
90 μm
100 μm
106 μm
112 μm
125 μm
140 μm
150 μm
160 μm
180 μm
200 μm
212 μm
224 μm
250 μm
280 μm
300 μm
315 μm
355 μm
400 μm
425 μm
450 μm
500 μm
560 μm
600 μm
630 μm
710 μm
800 μm
850 μm
900 μm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Analysensiebe mit anderen Maschenweiten sind auf Anfrage erhältlich.
- Maschenweite: 200 μm
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | Je 1 |
| Porengröße | 200 μm |
| Typ | Analysesieb |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 3310/1 |
| Material | Edelstahl |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Schüttler AS 300 |
| Enthält | Zertifikat zur Regelkonformität |
| Höhe (metrisch) | 40mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Trennung, Fraktionierung, Bestimmung von Partikelgrößen |
| Außendurchmesser (metrisch) | 305mm |
| Mehr anzeigen |