Learn More
RETSCH Analysensieb aus Edelstahl, 305 mm Durchmesser × 40 mm Höhe, ASTM-Zertifikat, Maschenweiten im Mikrometerbereich
Marke: RETSCH 60.159.000025
Additional Details : Gewicht : 1.00000kg
Spezifikation
For separation, fractioning, particle size determination | |
Edelstahl | |
1Each | |
Test Sieve | |
Stainless Steel | |
40mm |
305mm | |
Edelstahl | |
25μm | |
ASTM E 11 | |
Shaker AS 300 |