Learn More
RETSCH Analysensieb aus Edelstahl, 305 mm Durchmesser x 40 mm Höhe, ASTM-Zertifikat, Maschenweiten im Mikrometerbereich
Alle ansehen Retsch Produkte
Click to view available options
Porengröße:
25 μm
32 μm
38 μm
45 μm
53 μm
63 μm
75 μm
106 μm
125 μm
150 μm
212 μm
250 μm
300 μm
355 μm
425 μm
500 μm
600 μm
710 μm
850 μm
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | Je 1 |
| Porengröße | 250 μm |
| Typ | Analysesieb |
| Zertifizierung/Konformität | ASTM E 11 |
| Material | Edelstahl |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Schüttler AS 300 |
| Höhe (metrisch) | 40mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Trennung, Fraktionierung, Bestimmung von Partikelgrößen |
| Außendurchmesser (metrisch) | 305mm |
| Rahmenmaterial | Edelstahl |
| Mehr anzeigen |