Learn More
RETSCH 305 dia. x 40mmH Stainless Steel Sieve with Round Holes, Pore Size: 10mm and Larger
Marke:  RETSCH 60.146.012500
290.70 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23265" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 1.50000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10544213
  • 306.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 05-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
Edelstahl
Edelstahl
Gehäuse 1Each
Analysesieb
Edelstahl
Zur Trennung, Fraktionierung, Bestimmung von Partikelgrößen
305mm
12,5 mm
ISO 3310/2
40mm