Learn More
RETSCH 305 dia. x 40mmH Stainless Steel Sieve with Round Holes, Pore Size: 10mm and Larger
Marke: RETSCH 60.146.025000
290.70 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23265" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 1.50000kg
Spezifikation
Edelstahl | |
Edelstahl | |
Gehäuse 1Each | |
Analysesieb | |
Edelstahl |
Zur Trennung, Fraktionierung, Bestimmung von Partikelgrößen | |
305mm | |
25mm | |
ISO 3310/2 | |
40mm |