Learn More
Cole-Parmer™ Ablageschale aus 304 Edelstahl
Artikelnummer. 11717954 Shop All Cole-Parmer Products
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
342 x 247 mm
384 x 270 mm
431 x 295 mm
486 x 321 mm
540 x 413 mm
Unit Size:
1 Stück
Product Code. 11717954
Brand: Cole-Parmer™ 0727715
Only null left
Add to basket
Add to basket
Diese Edelstahltabletts eignen sich für den Transport von Verbrauchsmaterialien, Geräten und anderen Gegenständen. Cole-Parmer™ Allzwecktabletts aus Edelstahl 304 erfüllen im Labor vielfältige Aufgaben.
  • Ablagetablett aus Edelstahl
  • Beständig gegen Temperaturen bis 343°C
Specifications
Abmessungen (L x B) 384 x 270 mm
Abmessungen (L x B x H) 384 x 270 x 19 mm
Höhe (metrisch) 1,9 cm
Länge (metrisch) 38,4 cm
Material Edelstahl
Typ Mehrzweckablage
Breite (metrisch) 27 cm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Halten Sie mehrere für den Transport von Zubehör, Geräten und anderen Gegenständen bereit
Menge Je 1
Länge (angloamerikanisch) 15 in.
Höhe (angloamerikanisch) 0,75 in.
Form Rechteckig
Temperatur (metrisch) 343 °C
Breite (angloamerikanisch) 10 in.